Ethosuximid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO461400250EA 142 EUR
ACRO461400250 ACRO461401000 ACRO461400050
Ethosuximid
Ethosuximid
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molecular Weight: 141,17 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00072123
CAS-Nummer: 77-67-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %