Brimonidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
461520010
461522500
ACRO461520010EA
218
EUR
ACRO461520010
ACRO461522500
Brimonidin 98%
Brimonidine
Formel:
C₁₁H₁₀BrN₅ Molecular Weight: 292,14 g/mol Schmelzpunkt: 235…236 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00153878 CAS-Nummer: 59803-98-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.3 % |