Irinotecan hydrochloride trihydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
461540010 461542500
ACRO461540010EA 636 EUR
ACRO461540010 ACRO461542500
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Formel: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01765731
CAS-Nummer: 136572-09-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
HPLC ≥96.0 %