Fenofibrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate
461780050
461780250
461781000
ACRO461780050EA
53.4
EUR
ACRO461780050
ACRO461780250
ACRO461781000
Fenofibrat 98%
Fenofibrate
Formel:
C₂₀H₂₁ClO₄ Molecular Weight: 360,83 g/mol Schmelzpunkt: 79…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133314 CAS-Nummer: 49562-28-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (60 °C) (vacuum) |
HPLC | ≥97.5 % |