Sarpogrelate hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sarpogrelate HCl, 4-((1-(Dimethylamino)-3-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)propan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid hydrochloride
461910010 461912500
ACRO461910010EA 387 EUR
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Formel: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
Molecular Weight: 465.97 g/mol
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00887582
CAS-Nummer: 135159-51-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %