Fludrocortisone acetate
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
462090010
462090050
ACRO462090010EA
129
EUR
ACRO462090010
ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Formel:
C₂₃H₃₁FO₆ Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00864160 CAS-Nummer: 514-36-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C) |
Solubility | (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow |
HPLC | ≥96.0 % |