Levetiracetam
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)butyramide
462120050
462120250
ACRO462120050EA
69.3
EUR
ACRO462120050
ACRO462120250
Levetiracetam
Levetiracetam
Formel:
C₈H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 170,21 g/mol Schmelzpunkt: 117 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03265610 CAS-Nummer: 102767-28-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 120 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -76° to -82° (20 °C, 589 nm) (2 % in water) |