2,4-Dimethyl-6-(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol

462570100 462570500
ACRO462570100EA 45.2 EUR
ACRO462570100 ACRO462570500
2,4-Dimethyl-6-(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178.28 g/mol
Siedepunkt: 249 °C
Schmelzpunkt: 22…23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002234
CAS-Nummer: 1879-09-0
UN: 2811
ADR: 6.1 I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR