Vydac 208MS C8, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
208MS5210EA 857 EUR
208MS5210 208MS5215 208MS5415 208MS52 208MS54
Vydac 208MS C8, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac MS-Säulen sind eine spätere Entwicklung von Grace für die Umkehrphasen-HPLC-Trennung von Biomolekülen. Ein proprietäres Oberflächenbehandlungs- und Bindungsverfahren verleiht Vydac MS-Säulen eine einzigartige Selektivität. Durch eine Vielzahl von Umkehrphasen eignet sich diese Produktlinie für die Analyse kleiner Peptide bis hin zu großen intakten, nicht denaturierten Proteinen.
  • Fünf Umkehrphasenchemien
  • Hervorragende Spitzenform mit wenig oder keinem TFA
  • Hohe Proteinausbeuten erleichtern das Scale-Up
Geringere, für größere Biomoleküle bessere, Hydrophobie. Für Biomoleküle mit 5 bis 10 k MW geeignet.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.