VWR®, Flaschen zur Probenahme und Wasserprobenahme
Lieferant: VWR Collection
331-0309
331-0305EA 146 EUR
331-0305 331-0309 VWRI331-0309.1 VWRI331-0306.1 VWRI331-0307.1 VWRI331-0308.1
VWR®, Flaschen zur Probenahme und Wasserprobenahme
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
HDPE, durchscheinende, graduierte Weithals-Vierkantflaschen in Lebensmittelqualität mit farbcodierten, Originalitätsverschlüssen aus HDPE.
  • Farbcodierte Schraubkappen zur leichteren Identifizierung
  • Originalitäts-Schraubverschlüsse für alle Flaschentypen
  • Vollständige Chargenrückverfolgung bestrahlter Materialien
  • Flaschen einzeln nummeriert für bessere Rückverfolgbarkeit
  • Vollständig recyclefähig
  • Quadratische Form für einfache Lagerung und Handhabung
  • Graduierung in 100 ml-Schritten
Leichte, robuste Flaschen, graduiert. Auswahl an unsterilen, sterilenMore Product Information