VWR® Star Tec, ESD-Stühle
Lieferant: VWR
132-1398EA 513 EUR
132-1398 132-1399 132-1396 132-1397 132-1400 132-1401
VWR® Star Tec, ESD-Stühle
Stühle
Diese ESD-Stühle mit ableitfähigem Sitz und Rücken und Polsterung aus schwarzem Kunstleder sind weich und bequem. Die Dauerkontakt-Rückenlehne folgt allen Bewegungen und unterstützt ein dynamisches Sitzen in den Labors. Besonders große und ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze; die Polster an der Rückenlehne bieten maximalen Sitzkomfort und ein optimales Mikroklima. Die konische Rückenlehne im oberen Bereich bietet mehr Raum für die Ellenbogen für ein flexible Arbeiten in den Labors und maximale Bewegungsfreiheit.
  • Zuverlässiger ESD-Schutz
  • Abwaschbar, beständig gegenüber Desinfektionsmitteln
  • Robust und leicht zu reinigen
  • Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar
  • Die Einstellung der Sitzneigung unterstützt die für Laborarbeiten typische vorwärts gerichtete Arbeitsposition
  • Jede Funktion kann bequem und einfach in Sitzposition bedient werden
  • Praktischer Griff an der Rückenlehne sorgt für maximale Mobilität und einfache Handhabung
  • Mit 5-Stern-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
Standards: Geeignet für den Einsatz in Biosicherheitslabors BSL 1 und BSL 2, GMP-konform. Erfüllt ESD-Norm EN 61340-5-1