Fühler für testo 440
Lieferant: Testo
TEST0615.5505EA 54 EUR
TEST0615.5505 TEST0635.9370 620-2660 620-2662 TEST0635.9430 TEST0636.9732 TEST0635.9431 620-2661 TEST0635.9432 TEST0635.9532 TEST0635.9570 TEST0635.9372 TEST0635.9571 TEST0635.9572 TEST0635.1570 TEST0632.1271 620-2659 TEST0632.1272 620-2658 TEST0635.1032 TEST0635.1572 TEST0632.1270 TEST0636.9770 TEST0632.1550 TEST0636.9772 TEST0636.9775 TEST0636.9731 TEST0636.9730 TEST0632.1552 TEST0615.1212 TEST0615.1712 TEST0635.0551 TEST0628.0152
Fühler für testo 440
Temperaturfühler
Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST rückführbar. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.