Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 772
Lieferant: Showa
772-XL 772-M 772-L
112-5941EA 133 EUR
112-5941 112-5940 112-5939
Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 772
Handschuhe
Diese langen Handschuhe mit Polyester-/Baumwollfutter und vollständiger Nitrilbeschichtung schützen den gesamten Arm vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb. Flüssigkeitsundurchlässig ideal für Arbeiten in fettigen und feuchten Umgebungen.
  • Vollständig beschichtet, zusätzliche Schicht über die ganze Hand
  • Erweiterte, genähte Stulpe, elastischer Rand: Der Ärmel bleibt in der korrekten Position
  • Raue Oberfläche auf der gesamten Oberfläche für guten Halt
  • Antibakterielle und geruchshemmende Behandlung
  • Zugeschnitten und genäht
  • Öse zum Belüften und Aufhängen
Zu den typischen Anwendungen gehören: Seefahrt, Hausmeisterarbeiten, Landwirtschaft, öffentliche Versorgungsbetriebe.
Standards: EN ISO 374-1 Typ B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4111X), Kat. III