Reinraum-Staubsauger, CR-1200D
Lieferant: TIGER-VAC
323600 323604 110134B
TIGV323600EA 339 EUR
TIGV323600 TIGV323604 141-1414
Reinraum-Staubsauger, CR-1200D
Staubsauger
Reinraumsauger der neuen Generation zur Aufnahme trockener Materialien. Speziell für die Pharma-, Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie entwickelt.
  • Mehrstufiges Filtersystem; einfacher und zuverlässiger Filterwechsel
  • Der Auffangbehälter besteht aus Edelstahl 316 und ist einschließlich der Räder vollständig autoklavierbar (bis 121°C)
  • Hohe Saugkraft und leiser Betrieb
Ausgestattet mit einem vorgeschalteten HEPA-Filter und einem nachgeschalteten ULPA-Filter. HEPA-Filter ist H14 gemäß EN 1822. ULPA-Filter ist U15 gemäß EN 1822. Der vorgeschaltete HEPA schützt den Motor und verhindert das Eindringen ultrafeiner Partikel. Der ULPA-Filter ist am Auspuff installiert, um Reinraumkompatibilität zu gewährleisten.
Die Primärfilter bestehen aus einem Einweg-Sammelbeutel (für trockene Medien) und einem Primärfilter aus Polyester. Filtrationsklasse M nach IEC 60335-2-69.
Konstruktion: Komplette Edelstahlkonstruktion mit elektropolierter Oberfläche, um eine Kontamination der Oberfläche zu vermeiden. Autoklavierbar bis 121°C (mit Ausnahme des Kopfes, an dem sich der Schalter befindet).
Standards: Kompatibel mit ISO-Klasse-4-Reinraumbedingungen gemäß ISO 14644-1 (Klasse 10 nach FED STD 209E).
Entspricht den GMP-Standards.
Zubehörinformationen: Optionales ø 1,25" (ø 32 mm) Standardwerkzeug- und Zubehörset Nr. 1 enthält Saugschlaucheinheit (Standardtyp) 1,25"(32 mm)×8'(2,4 m) für Modell cr-1000; Teleskopverlängerungsrohr für Modell cr-1 (Ersatz für Modell T1), Kunststoff; Bodenwerkzeug 1,25"(32 mm)×14"(36 cm), für as-5 und cr-1, schwarzer Kunststoff; Fugendüse für as-5 und cr-1 1,25"(32 mm)×8"(20,3 cm); Staubbürste für as-5 und cr-1 1,25"(32 mm)×3"(76 mm); Polsterwerkzeug für as-5 und cr-1 1,25"(32 mm)×5"(13 cm).
Optionales ø 1,25" (ø 32 mm) ESD-sicheres Werkzeug- und Zubehörset Nr. 2 beinhaltet Mikrowerkzeugset, ø 1,25"(32 mm), ESD*-sicherer Kunststoff; Saugschlaucheinheit, ESD-sicher, 1,25"(32 mm)×8'(2,4 m) für Modell cr-1000; Edelstahlstäbe 1,25" (32 cm) (2er-Set) - einer gebogen, einer gerade; Universalbodenwerkzeug, ø 1,25"(ø 32 mm)×12"(30 cm), statisch leitfähiger Kunststoff mit leitfähigen Nylonborsten; Fugendüse, 1,25"(32 mm)×8"(20 cm), schwarz, ESD-sicherer Kunststoff mit Loch für Knopfverriegelung; Rundbürste, 1,25"(32 mm)×3"(7,5 cm), ESD-sicherer Kunststoff, mit Loch für Knopfverriegelung; rundes Werkzeug mit Gummiklingen, ø 32 mm, ESD-sicherer Kunststoff; flaches Polsterwerkzeug, 1,25"(32 mm)×5"(13 cm), ESD-sicherer Kunststoff.
Optionales autoklavierbares Werkzeug- und Zubehörset Nr. 3 mit 32 mm Durchmesser, enthält EPDM-Saugschlauch (autoklavierbar) 32 mm × 2,4 m für Modell CR-1000; Edelstahlstäbe 32 cm (2er-Set) – einer gebogen, einer gerade; Bodenwerkzeug, autoklavierbar, 32 mm × 30 cm, Edelstahl mit weißen Nitrilklingen; Fugendüse, autoklavierbar, ø 32 mm × 25,4 cm – Edelstahl; konische Düse mit gebogener Spitze und installiertem Edelstahlanschluss 1,25"(32 mm) × 10"(25 cm), klares lebensmittelechtes Silikon.
Bestellinformation: Suction hose and accessories/tools are not included and are sold separately. Purchase of a tool kit is required for use.
Diverses Zubehör erhältlich, darunter: Autoklavierbare Schläuche und Werkzeuge, auch in ESD-sicherer Ausführung.
Lieferumfang: Jeder Staubsauger wird einem Aerosol-Lecktest unterzogen, bevor er das Werk verlässt.
ULPA-Filter im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung.