VWR®, Reinraum-Moppwischtücher
Lieferant: VWR Collection
141-1402EA 487 EUR
141-1402 141-1442
VWR®, Reinraum-Moppwischtücher
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Tücher bestehen aus 100 % Endlosfilament, doppellagigem, ultraschallversiegeltem Polyester für bessere Saugfähigkeit. Die Größe des Tuchs ist perfekt für die Verwendung auf einem Wischmopphalter zur Boden-, Decken- und Wandreinigung geeignet.
  • Hergestellt aus Endlosfilament-Polyester in zusammengesetztem Strick
  • Sehr saugstark
  • Geringe Kontamination durch Partikel und Fasern
  • Ultrschallvernähter 2-lagiger Aufbau
  • Verarbeitet und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 5
Die Tücher werden in einer ISO 4-Umgebung gewaschen und verpackt.