Schnittfeste Handschuhe, uvex C500 wet plus
Lieferant: UVEX
6049611 6049610 6049609 6049608 6049607
UVEX6049611EA 26.8 EUR
UVEX6049611 UVEX6049610 UVEX6049609 UVEX6049608 UVEX6049607
Schnittfeste Handschuhe, uvex C500 wet plus
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Bambusviskose/Glas/HPPE/Polyamid verfügen über eine HPE-Beschichtung auf Handfläche und Fingern. Diese Handschuhe aus Bambusviskose/Glas/HPPE/Polyamid verfügen über eine HPE-Beschichtung auf Handfläche und Fingern. Geeignet für feuchte, ölige oder fettige Anwendungen.
  • Beständig gegen Kontakthitze bis 100 °C
  • Öl- und fettbeständig
  • Hervorragender Tragekomfort und Tastgefühl mit climazone-Technologie
  • Sehr guter Grip in feuchter und nasser Umgebung
  • Höchste Schnittfestigkeitsstufe 5
  • Silikonfrei laut Abdrucktest
Typische Anwendungen sind: Automobilindustrie, Bauwesen, Brauerei/Getränkeindustrie, Glasindustrie, Instandhaltung/Wartung, Metallindustrie, Montagearbeiten, Papierindustrie, Versand/Logistik, Transportarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-TEX® Standard 100