Leitfähigkeitsmesszellen
Lieferant: Mettler-Toledo
InLab®
663-0149EA 735 EUR
663-0149 663-0272 663-0150 663-0271 663-1001 663-0061 662-2814 663-0148 663-0267 663-0310 663-0266 663-0232 663-0231 METN51340266 663-0274 663-0273
Leitfähigkeitsmesszellen
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
These conductivity probes with integrated temperature sensor (NTC 30 kΩ) are suitable for different sample types. They all provide automatic temperature compensation.
Geeignet für folgende Messgeräte:
InLab 710/InLab 720/InLab 725: SevenEasy™, SevenMulti™, FiveEasy™, FiveGo™
InLab 731/InLab 741: SevenExcellence™, SevenCompact™
InLab 737/InLab 738: SevenGo Duo™ SG23, SevenGo Duo pro™ SG78
InLab 742: SevenGo™ SG3, SevenGo pro™ SG7