Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex profabutyl B-05R
Lieferant: UVEX
6094911 6094910 6094907 6094908 6094909
UVEX6094911EA 66.1 EUR
UVEX6094911 UVEX6094910 UVEX6094907 UVEX6094908 UVEX6094909
Chemikalienbeständige Handschuhe, uvex profabutyl B-05R
Handschuhe
Diese ungefütterten Handschuhe aus 100% Butylkautschuk bieten eine gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine und gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen.
  • Nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
  • Gute Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
  • Hochflexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Undurchlässig für Wasserdampf, Gase und giftige Stoffe
Bitte beachten: Butyl ist nicht gegen Öl, Fett, aliphatischen und aromatischen oder chlorinierten Kohlenwasserstoffen beständig.
Standards: EN 388:2016 (2010X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABIKLP)
Zubehörinformationen: EN 388:2016 (2010X), EN ISO 374-1:2016 Type A (ABIKLP)