Dosen, weite Öffnung, mit selbst dichtendem Druckverschluss
Lieferant: Lamaplast
215-3715EA 705 EUR
215-3715 215-3713 215-3723 215-3699 LAMA2433-1 215-3719 215-3717
Dosen, weite Öffnung, mit selbst dichtendem Druckverschluss
Dosen Dosen, Universal
Die Dosen mit weiter Öffnung werden aus PP hergestellt. Geeignet zur Lagerung von: Cremes, halbfesten Substanzen, Kristallen, Granulaten und Pulvern.
  • Selbst versiegelnde Schraubverschlüsse
  • Garantierte Abdichtung des Inhalts nach Aufbrechen der Dichtung
  • Die Becher können nach dem ersten Öffnen durch Aufdrücken des Deckels auf die Öffnung wieder verschlossen werden.
  • Mit guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Farbe: Weiß
Standards: Gemäß 1935/2004/CE und UE 10/2011.
Bestellinformation: Verschlüsse müssen separat bestellen werden.