Salzsäure 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181023.1212 181023.0715 181023.1211 181023.1214 181023.1315
APPC181023.1212EA 53.9 EUR
APPC181023.1212 APPC181023.0715 APPC181023.1211 APPC181023.1214 APPC181023.1315
Salzsäure 0.1 M (0.1 N) Volumetric
Salzsäure
  • Miscible with water
Standards: Traceable to NIST.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molarity 0,1 M
Appearence Clear colourless liquid
pH 1,2
Titer at 20 °C 0,999 – 1,001