Schwefelsäure ≥98% zur Bestimmung von Stickstoff
Lieferant: PanReac AppliChem
|
|
173163.1611
173163.1612
APPC173163.1611EA
37.2
EUR
APPC173163.1611
APPC173163.1612
Schwefelsäure ≥98% zur Bestimmung von Stickstoff
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Siedepunkt: 330 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1,84 |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% |
Appearence | Clear colorless liquid |
Density 20/4 | 1,84 |
Residue on ignition | 0,0005% |
Nitrogen compounds (as N) | 0,0005% |