7-Hydroxyindol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
462290010 462292500
ACRO462290010EA 355 EUR
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hydroxyindol 95%
7-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00152102
CAS-Nummer: 2380-84-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %