Citalopram Hydrobromid (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
462310010 462310050
ACRO462310010EA 51.5 EUR
ACRO462310010 ACRO462310050
Citalopram Hydrobromid (durch HPLC)
Citalopram hydrobromide
Formel: C₂₀H₂₁FN₂O
Molecular Weight: 405.31 g/mol
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02101306
CAS-Nummer: 59729-32-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 h)
Solubility (1 % in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %