Gemfibrozil 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeriansäure, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentansäure
461790050 461790250
ACRO461790050EA 58.5 EUR
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Molecular Weight: 250.34 g/mol
Siedepunkt: 395
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00079335
CAS-Nummer: 25812-30-0
Merck Index: 12,04394
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %