Salmeterol xinafoate
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000
462171000
ACRO462175000EA
407
EUR
ACRO462175000
ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Formel:
C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 603,76 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00897708 CAS-Nummer: 94749-08-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |