Saxagliptin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (1S,3S,5S)-2-((2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
462180010 462182500
ACRO462180010EA 394 EUR
ACRO462180010 ACRO462182500
Saxagliptin
Saxagliptin
Formel: C₁₈H₂₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD12756398
CAS-Nummer: 361442-04-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %