Natriumtetrathionat Dihydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
461920250 461921000
ACRO461920250EA 100 EUR
ACRO461920250 ACRO461921000
Natriumtetrathionat Dihydrat
Natriumtetrathionat Dihydrat
Formel: Na₂O₆S₄·2H₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150868
CAS-Nummer: 13721-29-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility colorless to light yellow
Titration after Ion exchange ≥97.5 %