Zentrifugen, Tischgerät, gekühlt, 5920 R (General Lab Produkt)
Lieferant: EPPENDORF
5948000.010 5948000.210 5948000.315 5948000.410 5948000.510 5948000.810 5948000.911 5948000.174
EPPE5948000.010EA 12670 EUR
EPPE5948000.010 521-2613 521-2614 521-2629 EPPE5948000.510 EPPE5948000.810 521-2774 521-2791
Zentrifugen, Tischgerät, gekühlt, 5920 R (General Lab Produkt)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese Zentrifuge verfügt über eine überragende Kapazität von bis zu 4×1000 ml und ist damit das ideale Instrument für Anwendungen mit hohem Durchsatz und großem Volumen. Sie verfügt über ein leistungsstarkes Kühlsystem mit fortschrittlichem Temperaturmanagement zur sicheren Aufbewahrung der Proben.
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Funktionssicherheit
  • FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen; FastTemp pro®-Funktion für automatisches Vorkühlen mit vorprogrammierbarer Zeit und Tag
  • Die Dauerkühlung hält die Temperatur nach Laufende