Deckgläser
Lieferant: MARIENFELD
0117580 0117520 0117650 0117640 0117500 0117530
630-2200EA 256.9 EUR
630-2200 630-2190 630-2213 630-2204 630-2189 MARI0117530
Deckgläser
Deckgläser
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Suitable for fluorescence microscopy.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable