Vertikaler Laminar-Flow-Werkbänke, AEOLUS-Serie
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1511963 1511964 1511965 1511966
135-2604EA 6032.96 EUR
135-2604 135-2605 135-2606 135-2607
Vertikaler Laminar-Flow-Werkbänke, AEOLUS-Serie
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Laminar-Flow-Arbeitsplätze
Die Aeolus V-Serie ist eine hochwertige Reihe vertikaler Laminar-Flow-Werkbänke für den Umgang mit ungefährlichen Materialien, die eine partikelfreie Umgebung erfordern. Diese Schränke bieten höchsten Produktschutz. Aeolus V vertikale Laminar-Flow-Bänke wurden speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Apotheken, IVF-Zentren, in der Lebensmittelkontrolle, im Gartenbau, in vitro-Kulturen sowie in der Elektronik, Optik, Mikromechanik, Kunststoffindustrie usw. entwickelt
  • Energie sparen
  • Kompakte Außengröße ohne vom Hauptkörper hervorstehende Teile; einfach zu säubern
  • Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung und minimiert die Belastung der Augen
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Benutzerfreundlich mit intuitivem Bedienfeld
  • Einfache Installation und Wartung: 800 mm Tiefe ermöglichen den Durchgang durch alle Türen
  • Bedienfeld zur Visualisierung mit Alarmen und Parametern
  • Flexibilität: Vier Modelle mit unterschiedlichen Breiten für alle Anwendungen
Grüne Linie:
Sehr geringer Stromverbrauch wird erreicht durch: EC-Motoren, LED-Beleuchtung, Standby-Flow-Modus
Alle Teile sind nachrüstbar, auch die metallischen, wodurch die Gesamtlebensdauer des Schranks verlängert wird
Der Vorfilter (G3) verhindert, dass Staub, Schmutz und Partikel den HEPA-Filter erreichen, wodurch die Lebensdauer des HEPA-Filters enorm verlängert wird
Hochwertige Komponenten:
Schränke aus einbrennlackiertem Stahl
Arbeitsfläche aus poliertem Edelstahl AISI-304
HEPA-Filter, geschützt mit laminarem Sieb, um einen unvergleichlich gleichmäßigen Durchfluss zu gewährleisten
UV widerstandsfähige Seitenwände aus gehärtetem Glas
Frontschiebefenster aus Sicherheitsglas