Enghalsflaschen, ungeschliffen
Lieferant: SciLabware
1526/16D 1526/22D 1526/18D 1526/20D
201-0010EA 146 EUR
201-0010 BIBB1526/22D BIBB1526/18D BIBB1526/20D
Enghalsflaschen, ungeschliffen
Flaschen Glasflaschen
PYREX®, Borosilikatglas
  • Für die Benutzung mit Gummistopfen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbestä
Mit aufgedruckter Volumenangabe und weißem Beschriftungsfeld.
Standards: ISO 4796.