Matrix Metalloproteinase-7 (MMP-7) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXBML-AK406-0001EA 700 EUR
ALEXBML-AK406-0001 ENZOBMLAK4060001
Matrix Metalloproteinase-7 (MMP-7) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay-System. Das MMP-7 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein komplettes Assay-System zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-7 (MMP-7, Matrilysin) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-7-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.