Matrix Metalloproteinase-13 (MMP-13) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: Enzo Life Sciences
ENZOBMLAK4120001EA 613.8 EUR
ENZOBMLAK4120001 ALEXBML-AK412-0001
Matrix Metalloproteinase-13 (MMP-13) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-13 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-13 (MMP-13, Stromelysin-3) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-13-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.