BioLine ATEX Kühlschränke
Lieferant: GRAM
IIRR210LG 886250933
471-0813EA 2340 EUR
471-0813 GRAM886250933
BioLine ATEX Kühlschränke
Kühlschränke
BioLine hat eine umfangreiche Auswahl an Kühlgeräten für biowissenschaftliche Bedürfnisse. BioLine unterscheidet sich von anderen „funkenfreien“ Geräten auf dem Markt, da Innenausstattung und Außengehäuse den europäischen ATEX-Vorgaben [EN/IEC60079-15] entsprechen. Das bedeutet, dass sie in potentiell explosiven Umgebungen (Zone 2 [Kategorie 3]) sicher verwendet werden können. Das einzigartige Luftverteilungssystem in Kombination mit einem Rippenrohrverdampfer führt zu einer ausgezeichneten Temperaturkonstanz für die Biolagerung; das Verdampferdesign eliminiert das Risiko von „kalten Wänden“, die empfindliche Gegenstände beschädigen können, wenn sie die Seiten des Schranks berühren. Das Luftverteilungssystem, das die kalte Luft an der Rückseite des Schranks nach unten und zurück zum Verdampferlüfter an der Oberseite leitet, sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank – und das bei minimalem Energieverbrauch. Durch die Verwendung von Cyclopentan zum Aufschäumen des Isoliermaterials und von Kohlenwasserstoff-Kältemitteln haben BioLine-Lagerlösungen nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt.
  • Die MPC 4.6 Kontrolleinheit ermöglicht den Zugriff akustische und optische Temperaturalarme, hoch/niedrig Temperaturaufzeichnung, Verlauf von Zeit/Temperatur, akustischer und optischer Türalarm; Fühlerkalibrierung
  • Extra Sensor (E-Sensor) zur Temperaturabfrage im Lagerfach
  • Potentialfreier Kontakt zur Verbindung mit externen Gebäudemanagementsystemen
  • Smart Defrost ist eine intelligente, automatische Abtauautomatik die sicherstellt, dass das absolute Minimum an Zeit und Energie während jedem Abtauvorgang benötigt wird
  • Zugangsport und Türschlösser standardmäßig
  • Umluftkühlung
BioCompact II Serie: +2 bis +15 °C
Das BioCompact II ist das Einstiegsprodukt innerhalb BioLine Serie. Diese Gefrierschränke eignen sich für grundlegende Zwecke, bei denen der Fokus auf Verlässlichkeit und strenger Kontrolle liegt. Die Innenausstattung besteht aus leicht zu reinigendem Plastik. Die Produktfamilie beinhaltet Schränke mit einem kleinen Fußabdruck (Modelle 210 und 410) - die perfekte Lösung zur Lagerung von Biomaterialien wenn Lagerplatz begrenzt ist.
Hinweis: BioCompact RR210 und RR410 werden mit einem akustischem Temperaturalarm oder E-Sensor angeboten. Diese kostengünstige Option ist ideal für hausinterne Überwachungssystemen Die Modelle 210 und 410 verfügen über eine Glastür (LED Beleuchtung in der Tür eingebaut). BioCompact 210 Schränke können gestapelt oder an die Wand gehängt werden. Gestapelte 210er Modelle können auch als jede mögliche Kombination bestellt werden - z.B. zwei Kühlschränke, zwei Gefrierschränke oder ein Kühlschrank mit einem Gefrierschrank. Für weitere Details bzgl. jeder dieser Optionen kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor Vertriebsbüro.
BioMidi-Linie: +2 bis +15 °C
Der BioMidi-Schrank wurde für die meisten Kühlanforderungen für Biomaterial entwickelt und deckt fast alle Anwendungsbereiche ab und hat nur sehr wenige Einschränkungen. Die Spezifikationen umfassen die Hauptmerkmale unseres BioPlus-Premiumgerätes, sie werden aber aus einer Kombination von Edelstahl und Aluminium hergestellt, BioMidi bietet so eine kostengünstigere Variante. Das funktionelle Design erleichtert den ergonomisch korrekten Zugriff auf den Lagerbereich. Während der BioMidi 625 reichlich Lagerplatz zu bieten hat, nimmt der BioMidi 425 nur eine geringe Wandfläche im Labor in Anspruch. Diese Schränke sind sehr verlässlich mit hervorragender Temperaturkontrolle.
Hinweis: Die Zusatzausrüstung beinhaltet Edelstahlgehäuse, Glastüren und interne Windschutztüren (dies hilft dabei, die Temperaturen beim Öffnen der Türen stabil zu halten). Für alle Details wenden Sie sich bitte an Avantor.
BioPlus line: +2 bis +15 °C
Die BioPlus-Reihe ist für die Lagerung der empfindlichsten Biomaterialien in Situationen konzipiert, in denen selbst kleinste Schwankungen der Bedingungen im Lagerschrank schwerwiegende Auswirkungen auf den Inhalt haben können.
Weitere Varianten von BioPlus Modellen sind verfügbar, diese beinhalten das kleinere ER500, sowie ER1400 - eine größere Version von ER1270. Passend für alle BioPlus-Schränke sind optional Glastüren erhältlich. Für eine gleichmäßige Temperatur kann man der Schrank innen mit Windschutztüren nachrüsten. Alle Schränke sind auch mit einer Außenverkleidung aus Edelstahl erhältlich. Für einen Kostenvoranschlag wenden Sie sich bitte an Avantor.
Elektrische, automatische Abtaufunktion
Trockenkühlung, die die Kondensation an der Oberfläche des Schrankinhalts reduziert
Leistungsstarke Kühleinheit, die dafür sorgt, dass der Innenraum nach dem Öffnen der Tür schnell wieder die gewünschte Temperatur erreicht
Mit dem Gram Monitor in der Kontrolleinheit können Informationen direkt auf einen Computer übertragen werden
Mit dem Fußpedal kann der Schrank einfach geöffnet werden, selbst wenn der Benutzer beide Hände voll hat
BioLine Schränke sind so konzipiert, dass man sie an spezielle Anforderungen eines jeden Kundens anpassen kann. Aus diesem Grund werden die Geräte ohne internes Zubehör angeboten. Einlegeböden sind als Drahtroste mit Kunststoffbeschichtung (nicht geeignet bei Verwendung der internen Windschutztüren), oder aus Edelstahl erhältlich. Eine weitere Möglichkeit sind perforierte Edelstahlböden, die maximale Stabilität bieten. Einschübe sind auch verfügbar. Für die BioCompact 210 und 410 Geräte sind enge Drahtroste mit Kunststoffbeschichtung (mit zwei vertikalen Teilern), ein tieferer Drahtkorb mit Kunststoffbeschichtung oder Aluminiumeinschübe mit vertikalen und horizontalen Teilern und Rollschienen erhältlich. Für die größeren Schrankmodelle können Sie zwischen Aluminiumeinschüben plus zwei Edelstahleinschüben wählen. Die zwei Edelstahlversionen unterscheiden sich nur in ihrer Tragkraft. Sie können entweder bis zu maximal 30 kg oder 40 kg aufnehmen. So lange Platz vorhanden ist kann jeder Schrank mit einer beliebigen Kombination aus Zubehörteilen konfiguriert werden. Ausführliche Informationen und Preisinformationen zu den verfügbaren Optionen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Avantor-Verkaufsbüro.