Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SP-2380, Supelco®
Lieferant: Merck
24110-U 24111 24116-U 25319
24110-UEA 912 EUR
24110-U 24111. 24116-U 25319.
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SP-2380, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Säulen liegen in ihrer Polarität zwischen den traditionellen nicht gebundenen Cyanosilikonphasen SP-2330 und SP-2340. Die hohe Polarität dieser Phase ermöglicht die Trennung geometrischer (cis/trans) Fettsäuremethylester-Isomere als Gruppe.
  • Temperaturgrenze von unter Umgebungstemperatur bis 275 °C
Standards: Entspricht USP G48-Anforderungen.