Serologische Pipetten, Stripette™
Lieferant: Corning
4011 4020 4021 4050 4100 4250 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4500 4501 7000 7015 7016 7017 7041 7042 7045 4101 4251 4051
734-1688EA 241.55 EUR
734-1688 734-1689 734-1690 734-1691 734-1693 734-1695 734-1734 734-1735 734-1736 734-1737 734-1738 734-1739 734-1740 734-1741 734-1743 734-1744 444-1019 612-5123 612-5124 612-5125 612-5126 612-5127 612-5128 734-1694 734-1696 734-1692
Serologische Pipetten, Stripette™
Pipetten Serologische Pipetten
PS, transparent, graduiert, steril.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Anti-Tropf-Hochleistungsspitzen, farbcodierter Vergrößerungsstreifen und negative Graduierung
  • Als frei von RNase-/DNase und Pyrogen zertifiziert
* Mit weiter Öffnung für viskose Materialien.
Papier-/Kunststofffolie ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstech- oder Abziehtechnik. Ideal für sterile Gewebekulturanwendungen. Wrap reduziert statische Aufladung.
Die exklusive Anti-Tropf-Spitze gewährleistet eine genaue Abgabe (Größen 25, 50 und 100 ml). FarbcodierteMore Product Information