Trimethylolpropane trimethacrylate inhibiert, technische Qualität, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol Trimethacrylate, TMPTMA, 2-Ethyl-2-((methacryloyloxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(2-methylacrylate)

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) 250 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

246840-100G 246840-500G
SIAL246840-100GEA 50.7 EUR
SIAL246840-100G SIAL246840-500G
Trimethylolpropane trimethacrylate inhibiert, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Trimethylolpropane trimethacrylate

Trimethylolpropane trimethacrylate is a crosslinking agent.


Trimethylolpropane trimethacrylate is used in the preparation of macroporous poly (glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate) materials with fine controlled porous properties.

Formel: C₁₈H₂₆O₆
Molecular Weight: 338,40 g/mol
Dichte: 1,06 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: >130 °C
MDL: MFCD00008588
CAS-Nummer: 3290-92-4
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) Typically 90%
MEHQ as Inhibitor 150 - 350 ppm
Vapor Pressure <0.01 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.472 (lit.)
Vapor Density >1 (vs air)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR