Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Poly(sodium acrylate), Poly(sodium Acrylate), Acrylic Acid Sodium Salt Homopolymer, PAAS, Sodium Polyacrylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
420344-100G 420344-500G
SIAL420344-100GEA 103 EUR
SIAL420344-100G SIAL420344-500G
Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, Pulver, Sigma-Aldrich®
Polyacrylic acid sodium salt
Formel: [CH₂CH(CO₂Na)]n
Dichte: 0.55 g/ml (25 °C)
MDL: MFCD00147949
CAS-Nummer: 9003-04-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Water (by Karl Fischer) 8 - 14%
pH (C=1%, H₂O) 6.0 - 9.0