Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) in gesättigter wässriger Lösung, pH 5.2 anwendungsbereit
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
J62336.AE J62336.AN
J62336.AEEA 127 EUR
J62336.AE J62336.AN
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) in gesättigter wässriger Lösung, pH 5.2 anwendungsbereit
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
Dichte: 1,28
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133763
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN: 2922
ADR: 8,II