Wiederverwendbare Halbmasken, Advantage 200 LS
Lieferant: MSA
Advantage®
111-2363EA 31.6 EUR
111-2363 111-2364 111-2365
Wiederverwendbare Halbmasken, Advantage 200 LS
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die Advantage 200 LS ist eine komfortable, effiziente und wirtschaftliche Halbmaske. Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen Arbeiter verschiedenen Gefahren ausgesetzt sind, wie z. B. hohen Konzentrationen von Dämpfen, Nebeln und Gasen. Mit ihrem patentierten MultiFlex-System bietet der Advantage 200 LS maximalen Schutz und hohen Tragekomfort. Die weiche, biegsame Kombination aus Gummi und Kunststoff bietet eine individuelle und druckfreie Passform, die sich sofort an die jeweiligen Gesichtszüge des Trägers anpasst.
  • Sehr geringes Gewicht
  • TPU sorgt für ein weiches Tragegefühl und ein geringes Gewicht
  • Multiflexsystem verringert Druck auf das Gesicht
  • AnthroCurve bewirkt eine Anpassung an die individuelle Gesichtsform
Perfekt geeignet z.B. für Asbestbekämpfung oder Schweiß-, Schleif- und Lackierarbeiten.