Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Lieferant: EPPENDORF
5804000.010 5804000.320 5804000.520 5805000.010 5805000.320 5805000.620
521-3502EA 4371 EUR
521-3502 521-3503 521-3504 521-3505 521-3506 521-3507
Zentrifugen, Tischmodell, ungekühlt/gekühlt, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Centrifuge 5804/5804 R is a high speed centrifuge for medium capacity needs. It allows for molecular applications in tubes up to 250 ml and offers additional swing-bucket and fixed-angle rotors as well as deepwell plate capacity for increased versatility.
  • Automatic rotor recognition senses rotor type and sets maximum allowable speed, ensuring safety
  • Fast, simple programming of time, temperature (refrigerated models) speed/RCF and radius values
  • Up to 35 user defined programs
  • Motorised lid lock
  • 5804 R: FastTemp function for rapid pre-cooling; standby refrigeration keeps rotor chamber at set temperature while lid is closed
Die stapelbaren Adaptermodule werden bis zur benötigten Gefäßhöhe aufeinandergesetzt und an den Bügeln in die Rechteckbecher eingelassen. Die standfesten Adapter aus Kunststoff sind solide gefertigt und leicht zu reinigen. Bei Kontamination mit bioaktivem Probenmaterial können sie komplett autoklaviert werden.