Flaschen, Enghals, rechteckig, PP, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
FV250-02 FV500-09
GOSSFV250-02EA 737 EUR
GOSSFV250-02 GOSSFV500-09
Flaschen, Enghals, rechteckig, PP, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Flaschen Kunststoffflaschen
Polypropylen, durchscheinend, graduiert mit roten, manipulationssicheren HDPE-Schraubverschlüssen.
  • Flaschen mit rechteckigem Querschnitt sparen Stauraum
  • Graduierte Flaschen werden mit nicht montierten Verschlüssen geliefert
  • Die Flaschen sind steril, bestrahlt und werden verschlossen geliefert
Idealer Einsatz in Labor, Produktionsanlagen oder im mobilen Einsatz zur Lagerung von Flüssigkeiten, Feststoffen und Pulvern.