Lithium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265969-250G
265969-50G
SIAL265969-250GEA
546
EUR
SIAL265969-250G
SIAL265969-50G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel:
Li Molecular Weight: 6.94 g/mol Siedepunkt: 1317 Schmelzpunkt: 179 Dichte: 0.53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134051 CAS-Nummer: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN: 1415 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,05542 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...