Lithium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265993-100G 265993-25G
SIAL265993-100GEA 715 EUR
SIAL265993-100G SIAL265993-25G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel: Li
Molecular Weight: 6.94 g/mol
Siedepunkt: 1317
Schmelzpunkt: 179
Dichte: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542