Lithium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
499811-100G 499811-25G
SIAL499811-100GEA 266 EUR
SIAL499811-100G SIAL499811-25G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel: Li
Molecular Weight: 6.94 g/mol
Siedepunkt: 1317
Schmelzpunkt: 179
Dichte: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542