Barium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441880-25G 441880-5G
SIAL441880-25GEA 1320 EUR
SIAL441880-25G SIAL441880-5G
Barium, Sigma-Aldrich®
Barium
Formel: Ba
Molecular Weight: 137,33 g/mol
Siedepunkt: 1640 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 725 °C
Dichte: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134031
CAS-Nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991