Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -20+100 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
00869.30 00869.A1
00869.30EA 70.9 EUR
00869.30 00869.A1
Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -20+100 mesh
Magnesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II