Magnesium ≥99,8%, Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
10233.09EA 70.2 EUR
10233.09 10233.22 10233.36 10233.57
Magnesium ≥99,8%, Pulver -325 mesh
Magnesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II