Magnesium ≥97,0%, Pulver zur Synthese, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18506.0100EA 39.6 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500 8.18506.9999
Magnesium ≥97,0%, Pulver zur Synthese, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (on Mg) ≥ 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR