Magnesium ≥99,98% (Metall-Basis), Drehspäne -4 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36193.18 36193.30
36193.18EA 42 EUR
36193.18 36193.30
Magnesium ≥99,98% (Metall-Basis), Drehspäne -4 mesh
Magnesium
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formel: Mg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III